Få mere at vide
Bochem™ Testrørsstativ i rustfrit stål
Form:
Rektangulær
Rund
Z-formet
Højde (metrisk):
85 mm
90 mm
165 mm
Beskrivelse
- Rektangulær
- Højde: 90 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Holder | Rør (20 mm) |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 116 mm |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |