Få mere at vide
Sampling Systems™ Testrørstativ i rustfrit stål
Artikelnummer. p-200009503 Shop alle Sampling Systems produkter
Stillinger:
12 stillinger
48 Stillinger
Array:
2 x 6
4 x 12
Artikelnummer. 17912022
Brand: Sampling Systems™ A64548
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse reagensglasstativer i rustfrit stål kommer i to standardstørrelser og er lavet af rustfrit stål, hvilket gør dem ideelle til GMP applikationer.
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål
  • Ideel til brug i laboratorier og produktion
  • Spejlpoleret finish
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 2 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Reagensglas
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12 stillinger
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt