Få mere at vide
Sampling Systems™ Testrørstativ i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Stillinger:
12 stillinger
48 Stillinger
Array:
2 x 6
4 x 12
Beskrivelse
- Fremstillet af korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål
- Ideel til brug i laboratorier og produktion
- Spejlpoleret finish
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 2 x 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Reagensglas |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 12 stillinger |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |