Få mere at vide
Grant Instruments™ Testrørstativ i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8011789
Til brug med (udstyr):
1,5 mm dia. Rør
10 mm dia. Rør
13 mm dia. Rør
16 mm dia. Rør
19 mm dia. Rør
25 mm dia. Rør
30 mm dia. Rør
Rør med en diameter på 0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15385842
Brand: Grant Instruments™ SRSE
Passer til en række reagensglasstørrelser fra 10 til 30 mm i diameter
  • For use with LSB Aqua Pro
  • Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 119 mL
Til brug med (udstyr) Rør med en diameter på 0,5 mm
Materiale Stainless Steel