Få mere at vide
Grant Instruments™ Testrørstativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 15365832
Til brug med (udstyr):
1,5 mm dia. Rør
10 mm dia. Rør
13 mm dia. Rør
16 mm dia. Rør
19 mm dia. Rør
25 mm dia. Rør
30 mm dia. Rør
Rør med en diameter på 0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15365832
Brand: Grant Instruments™ SR10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til en række reagensglasstørrelser fra 10 til 30 mm i diameter
  • Til brug med LSB Aqua Pro
  • Fås i 8 størrelser til at rumme op til 48 SR reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 48 mL
Til brug med (udstyr) 10 mm dia. Rør
Materiale Rustfrit stål