Få mere at vide
Grant Instruments™ Testrørstativ i rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
1,5 mm dia. Rør
10 mm dia. Rør
13 mm dia. Rør
16 mm dia. Rør
19 mm dia. Rør
25 mm dia. Rør
30 mm dia. Rør
Rør med en diameter på 0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Passer til en række reagensglasstørrelser fra 10 til 30 mm i diameter
- Til brug med LSB Aqua Pro
- Fås i 8 størrelser til at rumme op til 48 SR reagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Til brug med (udstyr) | 16 mm dia. Rør |
| Materiale | Rustfrit stål |