Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål Udluftningsringe
Artikelnummer. 11994432 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
200 mm
203 mm
305 mm
400 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11994432 450 mm Hver
11954422 203 mm Hver
10497022 200 mm Hver
10149792 305 mm Hver
11924432 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11994432 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 69.421.000450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3295.00 DKK
    2664.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 630.44 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 01-04-2027
Tekniske data
Produkttype Test Si Udluftningsring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Til brug med (udstyr) Vibrerende sigteryster AS 450 kontrol