Specifications
| Produkttype | Test Si Udluftningsring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Vibrerende sigteryster AS 200 grundlæggende |
| Emballagemængde | 1 stk. |