Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål Mellemringe
Artikelnummer. 11984422 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Størrelse:
100 mm dia. x 40 mm H
200 mm dia. x 25 mm H
200 mm dia. x 50 mm H
203 mm dia. x 25 mm H
203 mm dia. x 50 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11984422 203 mm dia. x 25 mm H Hver
10156981 100 mm dia. x 40 mm H Hver
10496431 200 mm dia. x 50 mm H Hver
11944422 203 mm dia. x 50 mm H Hver
10564112 200 mm dia. x 25 mm H Hver
10790473 305 mm dia. x 40 mm H Hver
11964432 450 mm dia. x 100 mm H Hver
10563922 400 mm dia. x 65 mm H Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11984422 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 69.121.3025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 DKK
    549.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 177.62 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Tekniske data
Produkttype Test sigte mellemring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 203 mm
Højde (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Vibrerende sigteryster AS 200 grundlæggende
Størrelse 203 mm dia. x 25 mm H