Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål Mellemringe
Artikelnummer. 11964432 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Størrelse:
100 mm dia. x 40 mm H
200 mm dia. x 25 mm H
200 mm dia. x 50 mm H
203 mm dia. x 25 mm H
203 mm dia. x 50 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11964432 450 mm dia. x 100 mm H Hver
10156981 100 mm dia. x 40 mm H Hver
10496431 200 mm dia. x 50 mm H Hver
11944422 203 mm dia. x 50 mm H Hver
10564112 200 mm dia. x 25 mm H Hver
11984422 203 mm dia. x 25 mm H Hver
10790473 305 mm dia. x 40 mm H Hver
10563922 400 mm dia. x 65 mm H Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11964432 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.935.000450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    1544.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 645.52 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Tekniske data
Produkttype Test sigte mellemring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Til brug med (udstyr) Vibrerende sigteryster AS 450 kontrol
Størrelse 450 mm dia. x 100 mm H