Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål Mellemringe
Shop alle Retsch produkter
Størrelse:
100 mm dia. x 40 mm H
200 mm dia. x 25 mm H
200 mm dia. x 50 mm H
203 mm dia. x 25 mm H
203 mm dia. x 50 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test sigte mellemring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 203 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Til brug med (udstyr) | Vibrerende sigteryster AS 200 grundlæggende |
| Størrelse | 203 mm dia. x 50 mm H |