Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål Mellemringe
Artikelnummer. 10496431 Shop alle Retsch produkter
Størrelse:
100 mm dia. x 40 mm H
200 mm dia. x 25 mm H
200 mm dia. x 50 mm H
203 mm dia. x 25 mm H
203 mm dia. x 50 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10496431
Brand: RETSCH 69.121.0050
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Test sigte mellemring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Til brug med (udstyr) Vibrerende sigteryster AS 200 grundlæggende
Emballagemængde 1 stk.
Størrelse 200 mm dia. x 50 mm H