Få mere at vide
RETSCH Opsamlingspande i rustfrit stål til prøvesigter
Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
203 mm
305 mm
315 mm
400 mm
450 mm
Højde (metrisk):
25 mm
25,4 mm
40 mm
50 mm
50,8 mm
65 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Kompatibel med flere testsigter, baseret på diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Indsamling Pan |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Test sigte |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |