Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Kompatibel med flere testsigter, baseret på diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsamlingspande |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Test sigte |
| Højde (metrisk) | 25,4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203 mm |