Få mere at vide
RETSCH Opsamlingspande i rustfrit stål til prøvesigter
Artikelnummer. 10136071 Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
203 mm
305 mm
315 mm
400 mm
450 mm
Højde (metrisk):
25 mm
25,4 mm
40 mm
50 mm
50,8 mm
65 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10136071
Brand: RETSCH 60.010.000400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Samler resulterende prøver fra testsigter. Disse pander i rustfrit stål er kompatible med flere testsigter og sigterystere, baseret på den nødvendige diameter.
  • Rustfrit stål
  • Kompatibel med flere testsigter, baseret på diameter
Tekniske data
Type Indsamling Pan
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Test sigte
Højde (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm