Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 450 mm Dia., i porestørrelser større end 10 mm med ISO 3310/1
Brand: RETSCH 60.168.028000
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
1 hver | |
Test sigte | |
Vibrerende shaker AS 450 | |
100mm | |
450 mm | |
Rustfrit stål |
28 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certifikat, der indikerer overholdelse | |
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse | |
Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 450 mm Dia., i porestørrelser større end 10 mm med ISO 3310/1 > Porestørrelse: 28 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion