Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 450 mm Dia., i porestørrelser 10 mm og mindre med ISO 3310/1
Artikelnummer. 11974582 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11974582
Brand: RETSCH 60.168.002360
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 2,36 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Vibrerende shaker AS 450
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 100mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 450 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål