Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 450 mm diameter, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 1.7 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Til brug med (udstyr) | Vibrerende shaker AS 450 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 100mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 450 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |