Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 450 mm Dia., i mikrometer porestørrelser med ASTM E 11
Artikelnummer. 11934702 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
125μ m
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11934702
Brand: RETSCH 60.169.000300
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 300μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Vibrerende shaker AS 450
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 100mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 450 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål