Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 400 mm diameter, med tråd af rustfrit stål
Artikelnummer. 10630262 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630262
Brand: RETSCH 60.166.001800
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 1,8 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Vibrerende shaker AS 450
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 65mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål