Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 400 mm diameter, med tråd af rustfrit stål
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 8 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Vibrerende shaker AS 450 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 65mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 400 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |