Få mere at vide
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Artikelnummer. p-8000554 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11772986
Brand: RETSCH 60.172.020000
Tekniske data
Mængde 1 Each
Porestørrelse 20 mm
Type Test Sieve
Certificeringer/compliance ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
Til brug med (applikation) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Udvendig 315 mm
Rammemateriale Stainless Steel
Mesh materiale Stainless Steel