Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 mm Dia., med inspektionscertifikat
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
90μ m
1 mm
160μ m
200μ m
315μ m
500μ m
630μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Porestørrelse | 160μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 og ASTM E 11 |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |