Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 mm Dia., med kalibreringscertifikat
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
2 mm
250μ m
500μ m
600μ m
800μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 600μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 og ASTM E 11 |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |