Få mere at vide
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes 10 mm and Smaller, ISO 3310/1
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Each |
| Porestørrelse | 5 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Inkluderer | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Stainless Steel |
| Mesh materiale | Stainless Steel |