Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, med perforerede plader med firkantede huller
Artikelnummer. 10769924 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10769924 6,3 mm Hver
10347942 100 mm Hver
10534593 10 mm Hver
10636513 106 mm Hver
10296452 11,2 mm Hver
10032692 112 mm Hver
10194242 13,2 mm Hver
10442842 12,5 mm Hver
10626893 16 mm Hver
10042692 125 mm Hver
10483222 14 mm Hver
10484182 19 mm Hver
10236602 18 mm Hver
10256792 22,4 mm Hver
10515363 20 mm Hver
10525363 25 mm Hver
10226222 26,5 mm Hver
10103632 28 mm Hver
10022762 31,5 mm Hver
10002802 37,5 mm Hver
10582863 35,5 mm Hver
10377942 4,5 mm Hver
10226272 40 mm Hver
10749754 4,75 mm Hver
10002812 45 mm Hver
10135072 4 mm Hver
10032772 5,6 mm Hver
10286312 50 mm Hver
10769944 53 mm Hver
10193812 5 mm Hver
10778624 56 mm Hver
10472262 6,7 mm Hver
10665163 7,1 mm Hver
10593823 63 mm Hver
10114782 71 mm Hver
10748794 75 mm Hver
10206512 80 mm Hver
10422462 90 mm Hver
10749774 9,5 mm Hver
10082802 8 mm Hver
10709934 9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Artikelnummer. 10769924 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.190.006300
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 6,3 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål