Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, med perforerede plader med runde huller og porestørrelse større end 10 mm
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 28 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/2 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |