Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, med perforerede plader med runde huller og porestørrelse større end 10 mm
Artikelnummer. 10483412 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10483412
Brand: RETSCH 60.198.025000
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 25 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål