Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, med perforerede plader med runde huller og porestørrelse 10 mm og mindre
Artikelnummer. 10565363 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10565363
Brand: RETSCH 60.198.006700
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 6.7 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål