Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, med perforerede plader med runde huller og porestørrelse 10 mm og mindre
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 4,5 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/2 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |