Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. p-8000545 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10620452
Brand: Fisherbrand™ 60.131.106000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 50 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 106 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323.
Inkluderer Certifikat for overholdelse af ISO 3310/1 eller NFX 11-504
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål