Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10670272 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10670272
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
  • Stainless-steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200 mm
  • Height: 50 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 Each
Porestørrelse 63 mm
Type Test Sieve
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Inkluderer Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Stainless Steel
Mesh materiale Stainless Steel