Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10620452 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10620452 106 mm Hver
10289111 11,2 mm Hver
10620282 125 mm Hver
10639911 13,2 mm Hver
10649911 14 mm Hver
10721813 16 mm Hver
10731813 18 mm Hver
10741813 19 mm Hver
11750775 20 mm Hver
10575832 22,4 mm Hver
10084901 25 mm Hver
10380522 26,5 mm Hver
10609921 28 mm Hver
10064951 31,5 mm Hver
10074951 35,5 mm Hver
10428541 37,5 mm Hver
10780083 45 mm Hver
10084951 40 mm Hver
10790273 56 mm Hver
10573722 50 mm Hver
10790083 53 mm Hver
10670272 63 mm Hver
10750663 71 mm Hver
10277652 12,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 10620452 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 60.131.106000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1345.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.72 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 50 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 106 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323.
Inkluderer Certifikat for overholdelse af ISO 3310/1 eller NFX 11-504
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål