Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
Artikelnummer. 10574872 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 10574872 | 8 mm | Hver |
| 10709512 | 1,18 mm | Hver |
| 10074751 | 1,4 mm | Hver |
| 10288681 | 1,7 mm | Hver |
| 10370762 | 100 mm | Hver |
| 10065011 | 106 mm | Hver |
| 10575062 | 11,2 mm | Hver |
| 10781233 | 12,5 mm | Hver |
| 10025051 | 125 mm | Hver |
| 10515262 | 13,2 mm | Hver |
| 10289161 | 16 mm | Hver |
| 10515452 | 19 mm | Hver |
| 10380812 | 1 mm | Hver |
| 10218831 | 2,36 mm | Hver |
| 10228831 | 2,8 mm | Hver |
| 10525452 | 22,4 mm | Hver |
| 10268541 | 25 mm | Hver |
| 10447961 | 26,5 mm | Hver |
| 10330812 | 2 mm | Hver |
| 10288871 | 3,35 mm | Hver |
| 10576022 | 31,5 mm | Hver |
| 10310242 | 4,75 mm | Hver |
| 10094901 | 37,5 mm | Hver |
| 10136601 | 45 mm | Hver |
| 10185971 | 4 mm | Hver |
| 10075031 | 5,6 mm | Hver |
| 10506222 | 50 mm | Hver |
| 10298681 | 53 mm | Hver |
| 10498721 | 6,3 mm | Hver |
| 10408731 | 6,7 mm | Hver |
| 10600272 | 63 mm | Hver |
| 10268781 | 75 mm | Hver |
| 10196211 | 9,5 mm | Hver |
| 10278781 | 90 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10574872
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.132.008000
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 8 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |