Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
Artikelnummer. 10498721 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10498721
Brand: RETSCH 60.132.006300
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 6,3 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål