Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
Artikelnummer. 10330812 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10330812 2 mm Hver
10709512 1,18 mm Hver
10074751 1,4 mm Hver
10288681 1,7 mm Hver
10370762 100 mm Hver
10065011 106 mm Hver
10575062 11,2 mm Hver
10781233 12,5 mm Hver
10025051 125 mm Hver
10515262 13,2 mm Hver
10289161 16 mm Hver
10515452 19 mm Hver
10380812 1 mm Hver
10218831 2,36 mm Hver
10228831 2,8 mm Hver
10525452 22,4 mm Hver
10268541 25 mm Hver
10447961 26,5 mm Hver
10288871 3,35 mm Hver
10576022 31,5 mm Hver
10310242 4,75 mm Hver
10094901 37,5 mm Hver
10136601 45 mm Hver
10185971 4 mm Hver
10075031 5,6 mm Hver
10506222 50 mm Hver
10298681 53 mm Hver
10498721 6,3 mm Hver
10408731 6,7 mm Hver
10600272 63 mm Hver
10268781 75 mm Hver
10574872 8 mm Hver
10196211 9,5 mm Hver
10278781 90 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 10330812 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.132.002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    934.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.14 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 2 mm
Produkttype Test-si
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål