Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porestørrelser med ASTM E 11
Artikelnummer. 10289161 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10289161 | 16 mm | Hver |
| 10709512 | 1,18 mm | Hver |
| 10074751 | 1,4 mm | Hver |
| 10288681 | 1,7 mm | Hver |
| 10370762 | 100 mm | Hver |
| 10065011 | 106 mm | Hver |
| 10575062 | 11,2 mm | Hver |
| 10781233 | 12,5 mm | Hver |
| 10025051 | 125 mm | Hver |
| 10515262 | 13,2 mm | Hver |
| 10515452 | 19 mm | Hver |
| 10380812 | 1 mm | Hver |
| 10218831 | 2,36 mm | Hver |
| 10228831 | 2,8 mm | Hver |
| 10525452 | 22,4 mm | Hver |
| 10268541 | 25 mm | Hver |
| 10447961 | 26,5 mm | Hver |
| 10330812 | 2 mm | Hver |
| 10288871 | 3,35 mm | Hver |
| 10576022 | 31,5 mm | Hver |
| 10310242 | 4,75 mm | Hver |
| 10094901 | 37,5 mm | Hver |
| 10136601 | 45 mm | Hver |
| 10185971 | 4 mm | Hver |
| 10075031 | 5,6 mm | Hver |
| 10506222 | 50 mm | Hver |
| 10298681 | 53 mm | Hver |
| 10498721 | 6,3 mm | Hver |
| 10408731 | 6,7 mm | Hver |
| 10600272 | 63 mm | Hver |
| 10268781 | 75 mm | Hver |
| 10574872 | 8 mm | Hver |
| 10196211 | 9,5 mm | Hver |
| 10278781 | 90 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10289161
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.132.016000
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1360.00 DKK
1307.27 DKK / Pakke med 1
Spare 52.73 DKK
3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 16 mm |
| Produkttype | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |