Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10760273 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45μ m
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
Hver
42 product options available for selection
| Product Code. | Porestørrelse | Unit Size |
|---|---|---|
| 10760273 | 20 μm | Hver |
| 10437771 | 106 μm | Hver |
| 10370522 | 112 μm | Hver |
| 10447771 | 125 μm | Hver |
| 10749702 | 140 μm | Hver |
| 10370572 | 150 μm | Hver |
| 10418541 | 160 μm | Hver |
| 10310722 | 212 μm | Hver |
| 10065001 | 224 μm | Hver |
| 10015041 | 280 μm | Hver |
| 10488531 | 25 μm | Hver |
| 10166121 | 300 μm | Hver |
| 10514112 | 315 μm | Hver |
| 10176121 | 355 μm | Hver |
| 10248781 | 32 μm | Hver |
| 10594102 | 36 μm | Hver |
| 10594292 | 38 μm | Hver |
| 10584682 | 400 μm | Hver |
| 10791233 | 425 μm | Hver |
| 10476811 | 450 μm | Hver |
| 10504302 | 45μ m | Hver |
| 10229071 | 53 μm | Hver |
| 10730853 | 40 μm | Hver |
| 10457581 | 560 μm | Hver |
| 10015051 | 56 μm | Hver |
| 10136411 | 630 μm | Hver |
| 10054931 | 600 μm | Hver |
| 10741623 | 710 μm | Hver |
| 10279161 | 75 μm | Hver |
| 10126361 | 71 μm | Hver |
| 10505262 | 80 μm | Hver |
| 10719132 | 850 μm | Hver |
| 10166601 | 900 μm | Hver |
| 10320432 | 90 μm | Hver |
| 10156601 | 800 μm | Hver |
| 10448731 | 200 μm | Hver |
| 10166501 | 100 μm | Hver |
| 10269021 | 500 μm | Hver |
| 10448921 | 250 μm | Hver |
| 10360332 | 63 μm | Hver |
| 10005051 | 50 μm | Hver |
| 10238641 | 180 μm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Product Code.
10760273
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\nSpecifications
Specifications
| Mængde | 1 Each |
| Porestørrelse | 20 μm |
| Produkttype | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Inkluderer | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Stainless Steel |
| Mesh materiale | Stainless Steel |