Få mere at vide
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10488531 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45μ m
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10488531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These Stainless Steel test sieves have an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes smaller than 1mm.
  • Stainless Steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200 mm
  • Height: 50 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 Each
Porestørrelse 25 μm
Type Test Sieve
Certificeringer/compliance ISO 3310/1. Main Series R’10 according to DIN 323.
Inkluderer Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Stainless Steel
Mesh materiale Stainless Steel