Få mere at vide
RETSCH Opsamlingspande i rustfrit stål med udløb til prøvesigter
Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
203 mm
305 mm
400 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Udløb muliggør dræning under adskillelse eller sortering
- Kompatibel med flere testsigter, baseret på diameter
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte med O-ring
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opsamlingspande med udtag |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Testsigter, Analytisk Siryster AS 200 Digital |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |