Få mere at vide
RETSCH Opsamlingspande i rustfrit stål med udløb til prøvesigter
Artikelnummer. 10630652 Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
203 mm
305 mm
400 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630652
Brand: RETSCH 69.420.0050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Samler resulterende prøver fra testsigter. Disse pander i rustfrit stål er kompatible med flere testsigter og sigterystere, baseret på den nødvendige diameter. Udløb tillader dræning af væsker under våd sigtning.
  • Rustfrit stål
  • Udløb muliggør dræning under adskillelse eller sortering
  • Kompatibel med flere testsigter, baseret på diameter
  • Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
  • Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte med O-ring
  • Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Type Opsamlingspande med udtag
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Testsigter, Analytisk Siryster AS 200 Digital
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm