Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i Micrometer Pore med ASTM E 11
Shop alle Retsch produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 300μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |