Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i Micrometer Pore med ASTM E 11
Artikelnummer. 10456431 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
125μ m
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Dimensione della confezione:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porestørrelse Dimensione della confezione
10456431 355μ m Hver
10300532 106μ m Hver
10310532 125μ m Hver
10416051 150μ m Hver
10620462 180μ m Hver
10630282 20μ m Hver
10426051 212μ m Hver
10228691 250μ m Hver
10146411 25μ m Hver
10700863 300μ m Hver
10299161 32μ m Hver
10176601 38μ m Hver
10015091 425μ m Hver
10408161 45μ m Hver
10554112 500μ m Hver
10505842 53μ m Hver
10208501 63μ m Hver
10084921 600μ m Hver
10751433 710μ m Hver
10268591 75μ m Hver
10504692 850μ m Hver
10458541 90μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10456431 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.132.000355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    889.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.27 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Mængde 1 hver
Porestørrelse 355μ m
Produkttype Test-si
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.