Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i Micrometer Pore med ASTM E 11
Artikelnummer. 10416051 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
125μ m
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Unit Size:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porestørrelse unitSize
10416051 150μ m Hver
10300532 106μ m Hver
10310532 125μ m Hver
10620462 180μ m Hver
10630282 20μ m Hver
10426051 212μ m Hver
10228691 250μ m Hver
10146411 25μ m Hver
10700863 300μ m Hver
10299161 32μ m Hver
10456431 355μ m Hver
10176601 38μ m Hver
10015091 425μ m Hver
10408161 45μ m Hver
10554112 500μ m Hver
10505842 53μ m Hver
10208501 63μ m Hver
10084921 600μ m Hver
10751433 710μ m Hver
10268591 75μ m Hver
10504692 850μ m Hver
10458541 90μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 10416051 Supplier RETSCH Supplier No. 60.132.000150
Only null left
Specifications
Mængde 1 hver
Porestørrelse 150μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål