Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, i Micrometer Pore med ASTM E 11
Artikelnummer. 10146411 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
125μ m
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10146411
Brand: RETSCH 60.132.000025
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 25μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål