Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10799882 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10799882 14 mm Hver
10437961 100 mm Hver
10478531 106 mm Hver
10769502 11,2 mm Hver
10228781 112 mm Hver
10228731 12,5 mm Hver
10628761 125 mm Hver
10799402 13,2 mm Hver
10709892 16 mm Hver
10034751 18 mm Hver
10146691 19 mm Hver
10238921 20 mm Hver
10248921 22,4 mm Hver
10563332 25 mm Hver
10390082 26,5 mm Hver
10300092 28 mm Hver
10628571 31,5 mm Hver
10799502 35,5 mm Hver
10497761 37,5 mm Hver
10407771 40 mm Hver
10117221 45 mm Hver
10228931 50 mm Hver
10594492 53 mm Hver
10427011 56 mm Hver
10619131 63 mm Hver
10720853 71 mm Hver
10055021 75 mm Hver
10065021 80 mm Hver
10427961 90 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 10799882 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 60.122.014000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 25 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 14 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål