Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10228931 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10228931
Brand: Fisherbrand™ 60.122.050000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 25 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 50 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål