Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ramme af rustfrit stål med trådgaze
- Diameter: 200 mm
- Højde: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 5,6 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |