Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10690082 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
36 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 10690082 | 80μ m | Hver |
| 10564872 | 106μ m | Hver |
| 10761233 | 112μ m | Hver |
| 10186211 | 140μ m | Hver |
| 10739512 | 160μ m | Hver |
| 10596212 | 200μ m | Hver |
| 10146211 | 20μ m | Hver |
| 10196451 | 212μ m | Hver |
| 10014921 | 224μ m | Hver |
| 10330182 | 25μ m | Hver |
| 10699911 | 280μ m | Hver |
| 10298921 | 300μ m | Hver |
| 10630102 | 315μ m | Hver |
| 10238491 | 32μ m | Hver |
| 10496231 | 355μ m | Hver |
| 10574672 | 36μ m | Hver |
| 10330862 | 400μ m | Hver |
| 10701233 | 38μ m | Hver |
| 10460022 | 40μ m | Hver |
| 10125981 | 425μ m | Hver |
| 10135981 | 450μ m | Hver |
| 10349511 | 45μ m | Hver |
| 10106311 | 50μ m | Hver |
| 10288921 | 53μ m | Hver |
| 10258781 | 560μ m | Hver |
| 10034801 | 56μ m | Hver |
| 10690102 | 600μ m | Hver |
| 15690259 | 630μ m | Hver |
| 15630369 | 630μ m | Hver |
| 10447581 | 710μ m | Hver |
| 10054801 | 71μ m | Hver |
| 10711623 | 75μ m | Hver |
| 10259021 | 850μ m | Hver |
| 10065061 | 900μ m | Hver |
| 10600092 | 90μ m | Hver |
| 10461973 | 180μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10690082
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.122.000080
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Ramme af rustfrit stål med trådgaze
- Diameter: 200 mm
- Højde: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 80μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |