Få mere at vide
RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10630102 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630102
Brand: RETSCH 60.122.000315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af mikrometer porestørrelser.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 25 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 315μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål